Få mere at vide
Invitrogen™ Fluorescerende kompatibel prøvebuffer (4X, ikke-reducerende)
Artikelnummer. 15940783
Skift visning
Mængde:
5 ml
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15940783 5 ml 5ml
1 options
Artikelnummer. 15940783 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. LC2570
Basisvarer til proteinbiologi
Brug rabatkode 27946
Se alle kampagner
Invitrogen Fluorescerende Compatible Sample Buffer er til brug i SDS-polyacrylamid gelelektroforese (SDS-PAGE).
Den er optimeret til brug i fluorescerende western blotting, da den ikke interfererer i fluorescerende kanaler, i modsætning til andre standard prøvebuffere. Fluorescerende kompatibel prøvebuffer er ikke-reducerende, men kan også bruges under denaturerende forhold.
• Ikke-reducerende —klar til brug til ikke-reducerende SDS-PAGE eller den foretrukne type og mængde af reduktionsmiddel (f.eks. DTT) kan tilsættes for at frembringe reducerende betingelser
•Banemarkør farver —synlige markører af farvestoffets front
•Praktisk —stabil ved stuetemperatur, hvilket muliggør opbevaring på bænken, hvor elektroforese udføres
•Koncentreret 4—X-formulering giver mere alsidighed end traditionelle 2X-buffere
•Ideel til fluorescensdetektion —formuleret til at forhindre autofluorescens under fluorescensdetektion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Buffer Prøveindlæsningsbuffere
Koncentration 4X
Detektionsmetode Fluorescens
Gel Type Tricine, Tris-Glycin, SDS-SIDE, Bis-Tris, Bis-Tris Plus, Tris-acetat
Gel kompatibilitet SDS-PAGE Geler
Mængde 5 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produkttype Fluorescerende kompatibel prøvebuffer