Få mere at vide
Fluorescent Brightener KSN, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluorescent Brightener KSN |
| CAS | 5242-49-9 |
| Molekylær formel | C29H20N2O2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H20N2O2/c1-19-6-17-27-25(18-19)31-29(33-27)23-15-11-21(12-16-23)8-7-20-9-13-22(14-10-20)28-30-24-4-2-3-5-26(24)32-28/h2-18H,1H3/b8-7+ |
| SMIL | CC1=CC2=C(C=C1)OC(=N2)C3=CC=C(/C=C/C4=CC=C(C=C4)C5=NC6=CC=CC=C6O5)C=C3 |
| IUPAC navn | 2-[4-[(E)-2-[4-(1,3-benzoxazol-2-yl)phenyl]ethenyl]phenyl]-5-methyl-1,3-benzoxazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 428.48 |
| Formel vægt | 428.1525 |