Få mere at vide
MP Biomedicals™ Fluorescerende Brightener 28
Artikelnummer. 11445501 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11445501 1 g -
11455501 5 g -
11465501 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11445501 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0215806701
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Fluorescerer klart blåligt under UV-stråling. Fluorescent Brightener 28 er en farveløs organisk forbindelse, der bruges til farvning af svampe og som en levedygtighedsfarvning. Industrielle anvendelser omfatter brug som et fluorescerende blegemiddel til cellulose- og polyamidstoffer, papir og rengøringsmidler og sæber.
  • Dette produkt er strukturelt relateret til Fluorescent Brightner 9 (Calcofluor White MR), som blev brugt af Jefferies og Belcher og af Maeda og Ischida i plantevævsundersøgelser.
Tekniske data
Mængde 1 g
Opbevaringskrav Opbevares ved stuetemperatur (15 °C til 30 °C)
Format Pulver
Koncentration 0,05 % til 0,20 %
Til brug med (applikation) Fluorescent Brightener 28 bruges til farvning af svampe og som en levedygtighedsfarvning. Industrielle anvendelser omfatter brug som et fluorescerende blegemiddel til cellulose- og polyamidstoffer, papir og i rengøringsmidler og sæber.
Farve Gul
Smeltepunkt 290 °C
CAS 4404-43-7
Molekylær formel C40H42N12O10S2Na2
Formel vægt 960.96
Synonym Calcofluor Hvid M2R, Tinopal UNPA-GX
Produkttype Fluorescerende lysgiver
Vis mere Vis mindre
Medmindre andet er angivet, kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.