missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Fluorescent Brightener 220, Technical Grade, TRC

Artikelnummer. 30405880
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405880 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30405880 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF597828500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Fluorescent Brightener 220
CAS 16470-24-9
Molekylær formel C40H40N12Na4O16S4
Mængde 500 mg
Synonym Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-6-[(4-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, sodium salt (1:4), 2,2’-Stilbenedisulfonic acid, 4,4'-bis[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-6-(p-sulfoanilino)-s-triazin-2-yl]amino]-, tetrasodium salt (7CI,8CI), Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-6-[(4-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, tetrasodium salt (9CI), BLB, Belofor OB, Blancofor BBU, Blankophor BBU, Blankophor P/BBU, Blankophor Z-JPN, C.I. 40623, C.I. Fluorescent Brightener 220, Kahablanc APU, Keyfluor White CN, Leucophor U, Photine CPK, SCRI Renaissance 2200, Sandoz CD, Tetrasodium 4,4'-bis[2-di(β-hydroxyethyl)amino-4-(4-sulfophenylamino)-s-triazin-6-ylamino]stilbine-2,2'-disulfonate
InChI formel InChI=1S/C40H44N12O16S4.4Na/c53-19-15-51(16-20-54)39-47-35(41-27-7-11-31(12-8-27)69(57,58)59)45-37(49-39)43-29-5-3-25(33(23-29)71(63,64)65)1-2-26-4-6-30(24-34(26)72(66,67)68)44-38-46-36(48-40(50-38)52(17-21-55)18-22-56)42-28-9-13-32(14-10-28)70(60,61)62;;;;/h1-14,23-24,53-56H,15-22H2,(H,57,58,59)(H,60,61,62)(H,63,64,65)(H,66,67,68)(H2,41,43,45,47,49)(H2,42,44,46,48,50);;;;/q;4*+1/p-4
SMIL OCCN(C1=NC(NC2=CC=C(S(=O)(O[Na])=O)C=C2)=NC(NC3=C(S(=O)(O[Na])=O)C=C(/C=C/C4=CC(S(=O)(O[Na])=O)=C(NC5=NC(NC6=CC=C(S(=O)(O[Na])=O)C=C6)=NC(N(CCO)CCO)=N5)C=C4)C=C3)=N1)CCO
IUPAC navn tetrasodium;5-[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-6-(4-sulfonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[2-[4-[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-6-(4-sulfonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfonatophenyl]ethenyl]benzenesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 1165.04
Formel vægt 1164.1159
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.