missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Fluoresceinamine Maleic Acid Monoamide, TRC

Artikelnummer. 30407903
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30407903 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30407903 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF485335100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Fluoresceinamine Maleic Acid Monoamide
CAS 75900-74-2
Molekylær formel C24 H15 N O8
Mængde 100 mg
Synonym (2Z)-4-[(3',6'-Dihydroxy-3-oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-5-yl)amino]-4-oxo-2-butenoic Acid
InChI formel InChI=1S/C24H15NO8/c26-13-2-5-17-19(10-13)32-20-11-14(27)3-6-18(20)24(17)16-4-1-12(9-15(16)23(31)33-24)25-21(28)7-8-22(29)30/h1-11,26-27H,(H,25,28)(H,29,30)/b8-7-
SMIL OC(=O)\C=C/C(=O)Nc1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35
IUPAC navn (Z)-4-[(3',6'-dihydroxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthene]-5-yl)amino]-4-oxobut-2-enoic acid
Molekylvægt (g/mol) 445.378
Formel vægt 445.08
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.