Få mere at vide
Alfa Aesar™ Fluoresceinamine, isomer II, 95%
Artikelnummer. 15493349
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15493349 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15493349 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. J60609.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Fluorescent labeling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluoresceinamine
Smeltepunkt 285°C
Navn note isomer II
CAS 51649-83-3
Molekylær formel C20H13NO5
MDL nummer MFCD00005051
Beilstein 51708
Synonym 6-Aminofluorescein
InChI nøgle YOAWSYSKQHLFPM-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC2=C(C=C1N)C3(C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O)OC2=O
IUPAC navn 5-amino-3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one
Molekylvægt (g/mol) 347.326
PubChem CID 103924
Formel vægt 347.32
Procent renhed 95%
Farve Yellow
Mængde 1 g
Fysisk form Powder