Få mere at vide
Alfa Aesar™ Fluoresceinamine, isomer II, 95%
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluoresceinamine |
| Smeltepunkt | 285°C |
| Navn note | isomer II |
| CAS | 51649-83-3 |
| Molekylær formel | C20H13NO5 |
| MDL nummer | MFCD00005051 |
| Beilstein | 51708 |
| Synonym | 6-Aminofluorescein |
| InChI nøgle | YOAWSYSKQHLFPM-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C1=CC2=C(C=C1N)C3(C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O)OC2=O |
| Vis mere |