Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fluoresceinamin-isomer I, ren
Artikelnummer. 10722012 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10722012 1 g Glasflaske 1g
10321631 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10722012 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 400770010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    910.46 DKK
    819.65 DKK / 1g
    Spare 90.81 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3326-34-9 | C20H13NO5 | 347,33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3326-34-9
Molekylær formel C20H13NO5
Molekylvægt (g/mol) 347.33
MDL nummer MFCD00005052
InChI nøgle GZAJOEGTZDUSKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-Aminofluorescein
PubChem CID 76845
IUPAC navn 6-amino-3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthen]-1-on
SMIL NC1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC21C2=CC=C(O)C=C2OC2=CC(O)=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluoresceinamine isomer I
Navn note 99%
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 99%
Beilstein 19, V,8, 713
Farve Brun/Rød
Mængde 1 g
Fysisk form Krystallinsk pulver
Formel vægt 347.32
Procent renhed 95% (typisk)
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fluoresceinamine isomer I
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.