Få mere at vide
Fluoresceinamine, isomer I, 96%
Artikelnummer. 15444599
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15444599 1 g 1g
15454599 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15444599 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62175.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1188.30 DKK
    973.65 DKK / 1g
    Spare 214.65 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Et fluorescerende mærkningsreagens | CAS: 3326-34-9 | C20H13NO5 | 347,33 g/mol
5-aminofluorescein bruges også til at fremstille FITC-isomer I (CDX-F0011, CDX-F0020). Det er et kemikalie, der bruges som molekylær sonde og vigtigt som fluorescerende farvestof og til derivater. Fluorescerende mærkningsreagens til proteiner. Anvendes i fluorescerende antistof-teknikken til hurtig identifikation af patogener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-aminofluorescein bruges også til at fremstille FITC-isomer I (CDX-F0011, CDX-F0020). Det er et kemikalie, der bruges som molekylær sonde og vigtigt som fluorescerende farvestof og til derivater. Fluorescerende mærkningsreagens til proteiner. Anvendes i fluorescerende antistof-teknikken til hurtig identifikation af patogener.
Opløselighed Opløseligt i vand (
delvis), methanol (10 mg/ml) og acetone.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Lys- og fugtfølsom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3326-34-9
Molekylær formel C20H13NO5
Molekylvægt (g/mol) 347.33
MDL nummer MFCD00005052
InChI nøgle GZAJOEGTZDUSKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-Aminofluorescein
PubChem CID 76845
IUPAC navn 6-amino-3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthen]-1-on
SMIL NC1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC21C2=CC=C(O)C=C2OC2=CC(O)=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluoresceinamine
Smeltepunkt 223 °C (dekomponering)
Navn note Isomer I
Beilstein 48395
Farve Brun til rød
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (delvist), methanol (10 mg/ml) og acetone.
Mængde 1 g
Fysisk form Pulver
Formel vægt 347.32
Procent renhed 96%