Få mere at vide
Fluoresceinamine, Isomer 2,, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluoresceinamine, Isomer 2, |
| CAS | 51649-83-3 |
| Molekylær formel | C20 H13 N O5 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H13NO5/c21-10-1-4-13-16(7-10)20(26-19(13)24)14-5-2-11(22)8-17(14)25-18-9-12(23)3-6-15(18)20/h1-9,22-23H,21H2 |
| SMIL | Nc1ccc2C(=O)OC3(c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35)c2c1 |
| IUPAC navn | 5-amino-3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 347.32 |
| Formel vægt | 347.0794 |