Få mere at vide
Fluoresceinaminhydrochlorid-isomer 1, TRC
Artikelnummer. 30395288
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30395288 1 g
1 options
Artikelnummer. 30395288 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF4853101G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluoresceinamine Hydrochloride Isomer 1
CAS 53360-53-5
Molekylær formel C20 H13 N O5 . Cl H
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C20H13NO5.ClH/c21-10-1-4-14-13(7-10)19(24)26-20(14)15-5-2-11(22)8-17(15)25-18-9-12(23)3-6-16(18)20;/h1-9,22-23H,21H2;1H
SMIL Cl.Nc1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35
IUPAC navn 6-amino-3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthen]-1-1; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 383.78
Formel vægt 383.0561