Få mere at vide
Fluorescein, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluorescein |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H12O5/c21-11-5-7-15-17(9-11)24-18-10-12(22)6-8-16(18)20(15)14-4-2-1-3-13(14)19(23)25-20/h1-10,21-22H |
| Formel vægt | 332.0685 |
Produkttitel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?