Få mere at vide
Fluorescein natriumsalt, TRC
Artikelnummer. 30134799
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134799 250 g
17947254 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134799 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF537563250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 518-47-8
Molekylær formel C20 H10 O5 . 2 Na
Molekylvægt (g/mol) 376.27
Synonym Fluorescein sodium, Disodium 2-(6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate
IUPAC navn disodium; 3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-3',6'-diolat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]c1ccc2c(Oc3cc([O-])ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluorescein disodium salt
Mængde 250 g
InChI formel InChI=1S/C20H12O5.2Na/c21-11-5-7-15-17(9-11)24-18-10-12(22)6-8-16(18)20(15)14-4-2-1-3-13(14)19(23)25-20;;/h1-10,21-22H;;/q;2*+1/p-2
Formel vægt 376.0324