Få mere at vide
Fluorescein Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluorescein disodium salt |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H12O5.2Na/c21-11-5-7-15-17(9-11)24-18-10-12(22)6-8-16(18)20(15)14-4-2-1-3-13(14)19(23)25-20;;/h1-10,21-22H;;/q;2*+1/p-2 |
| Formel vægt | 376.0324 |