Få mere at vide
Fluorescein natriumsalt, indikator, 98,5 til 100,5 %, Solstice
Artikelnummer. 15692930
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
4 x 1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15692930 1 kg Glasflaske 1kg
15682930 100 g Glasflaske 100g
15602940 4 x 1 kg Glasflaske Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15692930 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 288031KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4115.00 DKK
    3393.93 DKK / 1kg
    Spare 721.07 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Indikator, 98,5-100,5 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 518-47-8
Molekylær formel C20H10Na2O5
Molekylvægt (g/mol) 376.28
MDL nummer MFCD00167039
InChI nøgle NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn dinatrium-2-(6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1C1=C2C=CC(=O)C=C2OC2=CC([O-])=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluorescein Sodium Salt
Smeltepunkt >300 °C
Emballage Glasflaske
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3833041
Farve Rød
Mængde 1 kg
Fysisk form Pulver
Formel vægt 376,27 g/mol
Procent renhed 98,5 til 100,5 %
Grad Indikator