Få mere at vide
Fluorescein Sodium, Pure, C.I.45350, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10714951 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10714951 500 g 500g
10090160 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10714951 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F/1300/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 518-47-8 | Molecular Formula: C20H10Na2O5 | Molecular Weight: 376.28 g/mol
Fluorescein Sodium, Pure, C.I.45350
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 518-47-8
Molekylær formel C20H10Na2O5
Molekylvægt (g/mol) 376.28
MDL nummer MFCD00167039
InChI nøgle NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn disodium 2-(6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1C1=C2C=CC(=O)C=C2OC2=CC([O-])=CC=C12
Tekniske data
Smeltepunkt 320°C
Farve Brown-Red
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 500 g
Formel vægt 376.27g/mol
Emballage Glass Jar