Få mere at vide
Fluorescein Sodium, C.I. 45350, Extra Pure, Scharlab
Artikelnummer. 11334124
Skift visning
Mængde:
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11334124 250 g 250g
1 options
Artikelnummer. 11334124 Leverandør Scharlab Leverandørnr. FL01250250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Used in analytical chemistry as an indicator.
  • Synonyms: 3',6'-Dihydroxyspiro-[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one, Resorcinolphthalein
  • Molecular Formula: C20H10Na2O5
  • Molar Mass: 376.28g/mol
  • CAS: 518-47-8
  • EIN ECS No.: 208-253-0
  • Solubility in water: 500g/l at 20°C
  • Absorption maximum (pH=8.0): 490–492nm
  • Absorptivity (A1%/1cm; l max; 0.0005%, pH 8.0 on dried sample): 1950–2150
  • Acriflavine: Passes test
  • TLC Test: Passes test
Tekniske data
CAS 518-47-8
Smeltepunkt >360°C
pH 7.0 to 9.0 (2%, H2O)
Molekylær formel C20H10Na2O5
MDL nummer MFCD00167039
Mængde 250 g
Synonym 3',6'-Dihydroxyspiro-[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one, Resorcinolphthalein
InChI nøgle NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1C1=C2C=CC(=O)C=C2OC2=CC([O-])=CC=C12
IUPAC navn disodium 2-(6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate
Molekylvægt (g/mol) 376.28
Formel vægt 376.28g/mol
Grad Extra Pure
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 90% min (assay, titration with HClO4)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fluorescein Natrium, C.I. 45350, extra pure
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312+H332-Farlig ved hudkontakt eller indånding
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i