Få mere at vide
Fluorescein, Pure, C.I.45350, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10598990 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10598990 100 g 100g
10497250 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10598990 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F/1200/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 2321-07-5
Molekylær formel C20H12O5
Molekylvægt (g/mol) 332.31
MDL nummer 5050
InChI nøgle GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16850
ChEBI CHEBI:31624
IUPAC navn 3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
Tekniske data
Smeltepunkt 314°C
Formel vægt 332.3g/mol
Emballage Glass Jar
Farve Brown/Red
Mængde 100 g
Fysisk form Powder
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fluorescein
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.