Få mere at vide
Fluorescein-Poly GT
Beskrivelse
Et generelt fluoresceinpeptidsubstrat bestående af en polymer af glutamat og tyrosin, der bruges til at overvåge tyrosinkinaseaktivitet.
Til brug i kombination med LanthaScreen™ Tb-pY20-antistof (PV3552) til evaluering af inhibitorer i screeningsapplikationer med middel til høj gennemløb.
Til brug i kombination med LanthaScreen™ Tb-pY20-antistof (PV3552) til evaluering af inhibitorer i screeningsapplikationer med middel til høj gennemløb.
Tekniske data
Tekniske data
| Aminosyresekvens | Fluorescein- Poly Glu:Tyr (4:1) |
| Assay Entry | Biokemisk terbiumphospho-specifik aktivitet |
| Indhold og opbevaring | 30μ M Fluorescein Poly-GT peptidsubstrater i 10 mM HEPES, 137 mM NaCI, 2,7 mM KCI (HEPES bufret saltvand). Opbevares ved -20 °C og beskyttes mod lys. |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Form | Væske |
| Mængde | 1 ml |
| Substrater | Fluorescein-Poly GT |
| Substrategenskaber | Peptid-baseret substrat |
| Substrattype | Kinase substrat |
| Target enzym | Tyrosinkinaser |
| Vis mere |