Få mere at vide
Fluorescein-P53 (Ser15) Peptidsubstrat
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Et fluorescein-mærket peptidsubstrat baseret på p53 indeholdende Ser15. p53 phosphoryleres ved Ser15 af en bred vifte af kinaser, herunder PI3K/AKT pathway kinaser såsom DNA-PK, ATM og ATR.
Til brug i kombination med LanthaScreen™ Tb-anti-phospho-p53 [pSer15] antistof (PV5130) til evaluering af inhibitorer i screeningsapplikationer med middel til høj gennemløb.
Til brug i kombination med LanthaScreen™ Tb-anti-phospho-p53 [pSer15] antistof (PV5130) til evaluering af inhibitorer i screeningsapplikationer med middel til høj gennemløb.
Tekniske data
Tekniske data
| Aminosyresekvens | Fluorescein-EPPLSQEAFADLWKK |
| Assay Entry | Biokemisk terbiumphospho-specifik aktivitet |
| Indhold og opbevaring | 1 mg/ml Fluorescein-p53 (Ser15) peptidsubstrater i DMSO. Opbevares ved -20° C og beskyt mod lys. |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Produktlinje | LanthaScreen |
| Mængde | 1 ml |
| Substrater | Fluorescein-Tb |
| Substrategenskaber | Peptid-baseret substrat |
| Substrattype | Kinase substrat |
| Target enzym | Serin/Threoninkinaser |
| Vis mere |