Få mere at vide
Fluorescein, laserkvalitet 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10307771 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10307771 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10307771 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 410620010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2321-07-5 | Molecular Formula: C20H12O5 | Molecular Weight: 332.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2321-07-5
Molekylær formel C20H12O5
Molekylvægt (g/mol) 332.31
InChI nøgle GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16850
ChEBI CHEBI:31624
IUPAC navn 3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthen]-1-on
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluorescein
Smeltepunkt 314,0 °C til 316,0 °C
Navn note 99%
Fluorescens Max 518nm (i grundlæggende CH3OH)
Infrarødt spektrum Autentisk
Lambda Max 498nm (i grundlæggende MeOH)
Molær Absorptionskoefficient 63900L/(mole.cm) (lambda max.)
Emballage Glasflaske
Egnethed (til brug som laserfarvestof) passer
Analyseprocentområde 99%
Beilstein 19, 222
Merck Index 15, 4192
Farve Orange til rød
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i fortyndede alkalier og fortyndede syrer, opløselig i kogende alkohol og ether, uopløselig i benzen og kloroform
Mængde 1 g
Fysisk form Pulver
Formel vægt 332.3
Procent renhed 99%
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fluorescein
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Fluorescein