Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fluorescein isothiocyanat Isomer I, 90%, ren
Artikelnummer. 10356460 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10356460 1 g Glasflaske 1g
10080940 250 mg Glasflaske 250mg
10115253 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10356460 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 119250010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2315.00 DKK
    1933.65 DKK / 1g
    Spare 381.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3326-32-7 | C21H11NO5S | 389,381 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3326-32-7
Molekylær formel C21H11NO5S
Molekylvægt (g/mol) 389.381
MDL nummer MFCD00005063
InChI nøgle MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-FITC, 5-Isothiocyanato fluorescein
PubChem CID 18730
ChEBI CHEBI:37918
IUPAC navn 3',6'-dihydroxy-6-isothiocyanatospiro[2-benzofuran-3,9'-xanthen]-1-on
SMIL C1=CC2=C(C=C1N=C=S)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluorescein isothiocyanate isomer I
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 90%
Merck Index 15, 4120
Farve Hvid
Mængde 1 g
Fysisk form Krystaller
Formel vægt 389.38
Procent renhed ≥88% (HPLC)
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fluorescein isothiocyanate isomer I
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Spiro[isobenzofuran-1(3H),9'- [9H]xanthen]-3-one, 3',6'-dihydroxy-5-isothiocyanato