Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fluorescein isothiocyanat, isomer 1, 95 %
Artikelnummer. 11347346
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11347346 250 mg 250mg
11337346 50 mg 50mg
11327346 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11347346 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. L09319.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    867.00 DKK
    711.65 DKK / 250mg
    Spare 155.35 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3326-32-7 | C21H11NO5S | 389,381 g/mol
Fluorescein isothiocyanat bruges som fluorescerende mærkningsreagens for proteiner og til hurtig identifikation af patogener i fluorescerende antistofteknik. Det bruges også som et reagens til mikrosekventering af proteiner og peptider (HPLC). På celite bruges det til mærkning af fibrinogen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Fluorescein isothiocyanat bruges som fluorescerende mærkningsreagens for proteiner og til hurtig identifikation af patogener i fluorescerende antistofteknik. Det bruges også som et reagens til mikrosekventering af proteiner og peptider (HPLC). På celite bruges det til mærkning af fibrinogen.
Opløselighed Lidt opløseligt i DMSO,
ethanol, methanol DMF og acetone
. Bemærkninger
Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser og aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3326-32-7
Molekylær formel C21H11NO5S
Molekylvægt (g/mol) 389.381
MDL nummer MFCD00005063
InChI nøgle MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym fitc, fluorescein isothiocyanate isomer i, 5-isothiocyanatofluorescein, fluorescein 5-isothiocyanate, 5-fitc, fluorescein-5-isothiocyanate, fluorescein 5 6-isothiocyanate, fitc isomer 1, unii-i223nx31w9, fitc isomer
PubChem CID 18730
ChEBI CHEBI:37918
IUPAC navn 3',6'-dihydroxy-6-isothiocyanatospiro[2-benzofuran-3,9'-xanthen]-1-on
SMIL C1=CC2=C(C=C1N=C=S)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluorescein isothiocyanate
Navn note Isomer 1
Smeltepunkt >360 °C
Mængde 250 mg
Beilstein 1407295
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Let opløselig i DMSO, ethanol, methanol, DMF og acetone
Formel vægt 389.39
Procent renhed 95%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fluorescein isothiocyanate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Fluorescein isothiocyanate