Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fluorescein isothiocyanat, isomer 1, 95 %
Artikelnummer. 11327346
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11327346 1 g 1g
11337346 50 mg 50mg
11347346 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11327346 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. L09319.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2201.53 DKK
    1980.65 DKK / 1g
    Spare 220.88 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3326-32-7 | C21H11NO5S | 389,381 g/mol
Fluorescein isothiocyanat bruges som fluorescerende mærkningsreagens for proteiner og til hurtig identifikation af patogener i fluorescerende antistofteknik. Det bruges også som et reagens til mikrosekventering af proteiner og peptider (HPLC). På celite bruges det til mærkning af fibrinogen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Fluorescein isothiocyanat bruges som fluorescerende mærkningsreagens for proteiner og til hurtig identifikation af patogener i fluorescerende antistofteknik. Det bruges også som et reagens til mikrosekventering af proteiner og peptider (HPLC). På celite bruges det til mærkning af fibrinogen.
Opløselighed Lidt opløseligt i DMSO,
ethanol, methanol DMF og acetone
. Bemærkninger
Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser og aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3326-32-7
Molekylær formel C21H11NO5S
Molekylvægt (g/mol) 389.381
MDL nummer MFCD00005063
InChI nøgle MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym fitc, fluorescein isothiocyanate isomer i, 5-isothiocyanatofluorescein, fluorescein 5-isothiocyanate, 5-fitc, fluorescein-5-isothiocyanate, fluorescein 5 6-isothiocyanate, fitc isomer 1, unii-i223nx31w9, fitc isomer
PubChem CID 18730
ChEBI CHEBI:37918
IUPAC navn 3',6'-dihydroxy-6-isothiocyanatospiro[2-benzofuran-3,9'-xanthen]-1-on
SMIL C1=CC2=C(C=C1N=C=S)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluorescein isothiocyanate
Navn note Isomer 1
Smeltepunkt >360 °C
Mængde 1 g
Beilstein 1407295
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Let opløselig i DMSO, ethanol, methanol, DMF og acetone
Formel vægt 389.39
Procent renhed 95%