Få mere at vide
Fluoresceinisothiocyanat (>85%), TRC
Artikelnummer. 30404467
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30404467 100 mg
30389024 250 mg
30402367 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30404467 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF485715100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27072-45-3
Molekylær formel C21H11NO5S
Molekylvægt (g/mol) 389.38
Synonym FITC, Isothiocyanato Fluorescein, 3',6'-Dihydroxy-5(or 6)-isothiocyanatospiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one Incompletely Defined Substance, 5(6)-FITC
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O.CN=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluorescein Isothiocyanate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H