Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fluorescein, dinatriumsalt, rent
Artikelnummer. p-4510488 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10387590
Brand: Thermo Scientific Chemicals 173241000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 518-47-8 | C20H10Na2O5 | 376.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 518-47-8
Molekylær formel C20H10Na2O5
Molekylvægt (g/mol) 376.28
MDL nummer MFCD00167039
InChI nøgle NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn dinatrium-2-(6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1C1=C2C=CC(=O)C=C2OC2=CC([O-])=CC=C12
Tekniske data
Absorbans 1700 (at lambda max.) min.
Kemisk navn eller materiale Fluorescein, disodium salt
Smeltepunkt 320.0°C
Absorptionsforhold 1.2 to 1.7
Beilstein 19, V,6, 456
Merck Index 15, 4192
Synonym Acid Yellow 73, Fluorescein, water soluble, Uranine, C.I. 45350
Opløselighedsinformation Solubility in water: 500g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Infrarødt spektrum Authentic
Lambda Max 488 to 491nm (in buffer pH 8)
Formel vægt 376.27
Tab ved tørring 10% (105°C) max.
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Farve Brun til Orange/Rød eller Brun/Grøn
Mængde 100 g
Fysisk form Pulver