Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fluorescein, dinatriumsalt, rent
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Absorbans | 1700 (at lambda max.) min. |
| Kemisk navn eller materiale | Fluorescein, Disodium Salt |
| Smeltepunkt | 320.0°C |
| Absorptionsforhold | 1.2 to 1.7 |
| Beilstein | 19, V,6, 456 |
| Merck Index | 15, 4192 |
| Synonym | Acid Yellow 73, Fluorescein, Water Soluble, Uranine, C.I. 45350 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 500g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Lambda Max | 488 to 491nm (in buffer pH 8) |
| Vis mere |