Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fluorescein, dinatriumsalt, rent
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Absorbans | 1700 (ved lambda max.) min. |
| Kemisk navn eller materiale | Fluorescein, disodium salt |
| Smeltepunkt | 320,0 °C |
| Absorptionsforhold | 1.2 til 1.7 |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Lambda Max | 488 til 491 nm (i buffer pH 8) |
| Tab ved tørring | 10% (105 °C) maks. |
| Emballage | Glasflaske |
| Beilstein | 19, V,6, 456 |
| Merck Index | 15, 4192 |
| Vis mere |