Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fluorescein dinatriumsalthydrat
Product Code. 11434783
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Unit Size:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11434783 2500 g 2500g
11414783 100 g 100g
11424783 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11434783 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. A11659.0E
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 518-47-8 | C20H10Na2O5 | 376,28 g/mol
Fluorescein dinatriumsalthydrat bruges i farvestof, blækpigment, i kosmetiske produkter, til at påvise hornhindeepiteldefekter, og bruges også som et fluorescerende sporstof til at studere blod-hjerne-barriere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Fluorescein dinatriumsalthydrat bruges i farvestof, blækpigment, i kosmetiske produkter, til at påvise hornhindeepiteldefekter, og bruges
også som et fluorescerende sporstof til at studere blod-hjernebarriere.
Opløselighed
Opløseligt i vand (500g/L).
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 518-47-8
Molekylær formel C20H10Na2O5
Molekylvægt (g/mol) 376.28
MDL nummer MFCD00167039
InChI nøgle NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
Synonym Acid Yellow 73; C.I. 45350
IUPAC navn dinatrium-2-(6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1C1=C2C=CC(=O)C=C2OC2=CC([O-])=CC=C12
Specifications
Kemisk navn eller materiale Fluorescein disodium salt hydrate
Smeltepunkt >250 °C
pH 8.3
Lugt Lugtfri
Mængde 2500 g
Beilstein 3833041
Merck Index 14,4159
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (500g/L).
Formel vægt 376.28