Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fluorescein dinatriumsaltdihydrat 90%
Artikelnummer. 10752402 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10752402 100 g Glasflaske 100g
10558132 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10752402 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 410641000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1264198-62-0 | C20H10Na2O5·2H2O
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1264198-62-0
Molekylær formel C20H10Na2O5·2H2O
MDL nummer MFCD00150814
Synonym Acid Yellow 73 dihydrate, Fluorescein, water soluble dihydrate, Uranine dihydrate, C.I. 45350 dihydrate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluorescein, disodium salt dihydrate
Navn note 90%
Analyseprocentområde 90%
Beilstein 19, 222
Merck Index 14, 4159
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 412.3
Procent renhed 90%
Grad Ren
Emballage Glasflaske
UV_Vis 88% min. (on dry substance)
Farve Brun til Orange/Rød eller Brun/Grøn
Mængde 100 g
Fysisk form Pulver