Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fluoresceindiacetat, 97%, ren
Artikelnummer. 10067432 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10067432 25 g Glasflaske 25g
10134450 5 g Glasflaske 5g
10189552 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10067432 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 191660250
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 596-09-8 | C24H16O7 | 416,39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 596-09-8
Molekylær formel C24H16O7
Molekylvægt (g/mol) 416.39
MDL nummer MFCD00005062
InChI nøgle CHADEQDQBURGHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluorescein diacetate, 3,6-diacetoxyfluoran, diacetylfluorescein, di-o-acetylfluorescein, fluorescein, diacetate, 3',6'-diacetylfluorescein, unii-yl39r93pre, yl39r93pre, spiro isobenzofuran-1 3h ,9'-9h xanthen-3-one, 3',6'-bis acetyloxy, 3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthene-3',6'-diyl diacetate
PubChem CID 65047
IUPAC navn (6'-acetyloxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-3'-yl)acetat
SMIL CC(=O)OC1=CC2=C(C=C1)C3(C4=C(O2)C=C(C=C4)OC(=O)C)C5=CC=CC=C5C(=O)O3
Specifications
Kemisk navn eller materiale Fluorescein diacetate
Smeltepunkt 200.0°C to 205.0°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 19,227
Formel vægt 416.39
Procent renhed 97%
Grad Ren
Fysisk form Krystallinsk pulver