Få mere at vide
MedChemExpress Fluorescein Diacetate
Artikelnummer. 16401178
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16401178 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 16401178 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYD0719
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
MedChemExpress Fluorescein diacetate is a cell permeable esterase-substrate. Fluorescein diacetate can be used as a fluorogenic substrate for hGSTP1-1.
Tekniske data
Mængde 5 g
Produkttype Biochemical Assay Reagents
Molekylvægt (g/mol) 416.38 g/mol
Opløselighed DMSO : 26.67 mg/mL (64.05 mM; Need ultrasonic)
Indhold og opbevaring -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Forsendelsestilstand Room temperature
Mål HBV
CAS 596-09-8
Synonym 3,6-Diacetoxyfluoran ∣ Di-O-acetylfluorescein