Få mere at vide
Invitrogen™ Fluoresceinbiotin, 5-(( N- (5-( N- (6-(biotinoyl)amino)hexanoyl)amino)pentyl)thioureidyl)fluorescein
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Beskrivelse
Fluoresceinbiotin blev udviklet som et alternativ til radioaktivt biotin til påvisning og kvantificering af biotinbindingssteder ved enten fluorescens eller absorbans. Ved binding til avidin eller streptavidin standses fluorescensen eller absorbansen af dette molekyle.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5 mg |
| Produkttype | Molecular Probes Fluorescein biotin |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur og beskyttes mod lys. |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Etiket eller farvestof | FITC (fluorescein) |