Få mere at vide
Fluorescein 6-isothiocyanat, isomer 2, 95%, TRC
Artikelnummer. 30408656
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30408656 100 mg
30396634 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30408656 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF485705100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18861-78-4
Molekylær formel C21 H11 N O5 S
Molekylvægt (g/mol) 389.38
Synonym Fluorescein 6-Isothiocyanate, Isomer 2
IUPAC navn 3',6'-dihydroxy-5-isothiocyanatospiro[2-benzofuran-3,9'-xanthen]-1-one
SMIL Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5ccc(cc45)N=C=S)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluorescein 6-Isothiocyanate, Isomer 2
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-15-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-16(19)21(15)17-7-11(22-10-28)1-4-14(17)20(25)27-21/h1-9,23-24H
Formel vægt 389.0358