Få mere at vide
Fluorescein 5-Maleimid (90%), TRC
Artikelnummer. 30133479
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133479 25 mg
30003491 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133479 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF48950025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75350-46-8
Molekylær formel C24 H13 N O7
Molekylvægt (g/mol) 427.36
Synonym Fluorescein 5-Maleimide
IUPAC navn 1-(3',6'-dihydroxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-5-yl)pyrrol-2,5-dion
SMIL Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N6C(=O)C=CC6=O)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluorescein 5-Maleimide
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C24H13NO7/c26-13-2-5-17-19(10-13)31-20-11-14(27)3-6-18(20)24(17)16-4-1-12(9-15(16)23(30)32-24)25-21(28)7-8-22(25)29/h1-11,26-27H
Formel vægt 427.0692