Få mere at vide
MedChemExpress Fluorescein-5-maleimide
Artikelnummer. 16498748
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16498748 10 mg
16464667 50 mg
16453816 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16498748 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYD0098
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Fluorescein-5-maleimide is a fluorescent thiol-reactive dye used to conjugate fluorescein to proteins (excitation: 494 nm, emission: 519 nm).
Tekniske data
Mængde 10 mg
Produkttype Dye Reagents
Molekylvægt (g/mol) 427.36 g/mol
Opløselighed DMSO : 50 mg/mL (117.00 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Indhold og opbevaring -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Forsendelsestilstand Room temperature
Mål HBV
CAS 75350-46-8
Synonym N-(5-Fluoresceinyl)maleimide