Få mere at vide
Fluorescein 5-isothiocyanat, isomer 1 (~90%), TRC
Artikelnummer. 30179050
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179050 100 mg
30179414 1 g
30179250 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179050 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF485720100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3326-32-7
Molekylær formel C21 H11 N O5 S
Molekylvægt (g/mol) 389.38
Synonym FITC
IUPAC navn 3',6'-dihydroxy-6-isothiocyanatospiro[2-benzofuran-3,9'-xanthen]-1-en
SMIL Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N=C=S)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluorescein 5-Isothiocyanate, Isomer 1
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H
Formel vægt 389.0358