Få mere at vide
Invitrogen™ Fluorescein-5-isothiocyanat (FITC 'Isomer I')
Artikelnummer. 11574786
Skift visning
Mængde:
1 g
10 x 10 mg
10 x 100 mg
Pakningsstørrelse:
1000mg
100mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11574786 10 x 10 mg 100mg
11584786 10 x 100 mg 1000mg
10357872 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11574786 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. F1906
Nysgerrigheden rækker længere
Brug rabatkode 27966
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fluorescein-5-isothiocyanat (FITC 'Isomer I')
Leder du efter overlegne alternativer til fluorescein? Vores Alexa Fluor Dye Series tilbyder alt, hvad du leder efter og mere til.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10 x 10 mg
Produkttype Fluorescein-5-isothiocyanat
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.
Kemisk reaktivitet Amin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Reaktiv del Isothiocyanat
Etiket eller farvestof FITC (fluorescein)
Etikettype Klassiske farvestoffer