Få mere at vide
MedChemExpress Fluorescein
Code produit 16452419
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mængde Conditionnement
16452419 1 g -
16451168 5 g 5g
16419895 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16452419 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYD0251
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress Fluorescein (Uranine) is widely used as a fluorescent tracer in medicinal and biological applications and tumor infected tissues tracer.
Fluorescein (Uranine) is a representative green fluorophore that has been widely used as a scaffold of practically useful green fluorescent probes.
Spécification
Mængde 1 g
Produkttype Dye Reagents
Molekylvægt (g/mol) 332.31 g/mol
Opløselighed DMSO : 250 mg/mL (752.31 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 1 mg/mL (3.01 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
Indhold og opbevaring 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Forsendelsestilstand Room temperature
Mål HBV
CAS 2321-07-5
Synonym Uranine
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.