Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fluorescein
Beskrivelse
Fluorescein bruges som et fluorescerende sporstof til mange anvendelser, herunder i en type farvelaser som forstærkningsmedium, i retsmedicin og serologi til at detektere latente blodpletter og til farvesporing. Det bruges til at lokalisere flere muskulære ventrikulære septumdefekter under åben hjertekirurgi og bekræfte tilstedeværelsen af eventuelle resterende defekter. Det påføres tænderne for at afsløre plak.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
alkohol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Fugt følsom.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluorescein |
| Smeltepunkt | 320 °C |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 94324 |
| Merck Index | 14,4159 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand og alkohol. |
| Formel vægt | 332.32 |
| Procent renhed | ≥90% |
Sikkerhed og håndtering
- Fluorescein
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Fluorescein