Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fluorescein
Artikelnummer. 11327996
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11327996 100 g 100g
11337996 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327996 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. L13251.22
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 2321-07-5 | C20H12O5 | 332,31 g/mol
Fluorescein bruges som et fluorescerende sporstof til mange anvendelser, herunder i en type farvelaser som forstærkningsmedium, i retsmedicin og serologi til at detektere latente blodpletter og til farvesporing. Det bruges til at lokalisere flere muskulære ventrikulære septumdefekter under åben hjertekirurgi og bekræfte tilstedeværelsen af eventuelle resterende defekter. Det påføres tænderne for at afsløre plak.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Lidt opløseligt i vand og
alkohol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Fugt følsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2321-07-5
Molekylær formel C20H12O5
Molekylvægt (g/mol) 332.31
MDL nummer MFCD00005050
InChI nøgle GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluorescein, solvent yellow 94, resorcinolphthalein, yellow fluorescein, 3,6-fluorandiol, d and c yellow no. 7, fluoresceine, japan yellow 201, c.i. solvent yellow 94, d&c yellow no. 7
PubChem CID 16850
ChEBI CHEBI:31624
IUPAC navn 3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthen]-1-on
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluorescein
Smeltepunkt 320 °C
Mængde 100 g
Beilstein 94324
Merck Index 14,4159
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand og alkohol.
Formel vægt 332.32
Procent renhed ≥90%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fluorescein
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Fluorescein