Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fluorescein, rent
Artikelnummer. 10070940 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10070940 500 g Glasflaske 500g
10700795 25 g Glasflaske 25g
10020980 100 g Glasflaske 100g
11936941 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10070940 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 119245000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1731.37 DKK
    1557.65 DKK / 500g
    Spare 173.72 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2321-07-5 | C20H12O5 | 332,31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2321-07-5
Molekylær formel C20H12O5
Molekylvægt (g/mol) 332.31
MDL nummer MFCD00005050
InChI nøgle GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16850
ChEBI CHEBI:31624
IUPAC navn 3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthen]-1-on
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluorescein
Smeltepunkt 314,0 °C til 316,0 °C
Emballage Glasflaske
Beilstein 19, V,6, 456
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i fortyndede alkalier og fortyndede syrer, opløselig i kogende alkohol og ether, uopløselig i benzen og kloroform
Mængde 500 g
Formel vægt 332.3
Grad Ren
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fluorescein
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.