Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluorescein |
| Smeltepunkt | 314,0 °C til 316,0 °C |
| Emballage | Glasflaske |
| Beilstein | 19, V,6, 456 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i fortyndede alkalier og fortyndede syrer, opløselig i kogende alkohol og ether, uopløselig i benzen og kloroform |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 332.3 |
| Grad | Ren |
Sikkerhed og håndtering
- Fluorescein
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.