Få mere at vide
Fluorescamin, TRC
Artikelnummer. 30133214
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133214 250 mg
30011504 100 mg
30005171 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133214 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF535000250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38183-12-9
Molekylær formel C17H10O4
Molekylvægt (g/mol) 278.26
Synonym 4-Phenyl-spiro[furan-2(3H),1'(3'H)-isobenzofuran]-3,3'-dione, 4-Phenylspiro[furan-2(3H),1'-phthalan]-3,3'-dione, Fluram, Ro 20-7234
SMIL OC(=O)CCSSCCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluorescamine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C17H10O4/c18-15-13(11-6-2-1-3-7-11)10-20-17(15)14-9-5-4-8-12(14)16(19)21-17/h1-10H
Formel vægt 278.0579
Procent renhed >95%