Få mere at vide
Fluorescamin
Beskrivelse
Til fluorescerende påvisning af aminosyrer, peptider og proteiner. Fluorescamin spiller en vigtig rolle som reagens til påvisning af aminer, peptider og proteiner. Det bruges også som et substrat til måling af proteaseaktivitet. Det bruges til påvisning og kvantificering af resterende aminopenicilliner og sulfonamider i honning ved HPLC. Det finder anvendelse ved bestemmelse af lisinopril i humant plasma og urin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluorescamine |
| Smeltepunkt | 155 °C til 158 °C |
| Farve | Hvid til cremet |
| Mængde | 25 mg |
| Merck Index | 14,4158 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i acetone, ethanol, chloroform, dimethylsulfoxid og acetonitril. Let opløselig i vand. |
| IUPAC navn | 4'-phenylspiro[2-benzofuran-3,2'-furan]-1,3'-dion |
| Formel vægt | 278.27 |
| Fysisk form | Pulver |