Få mere at vide
Fluorescamin
Artikelnummer. 11360368
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11360368 500 mg 500mg
11370368 25 mg 25mg
11380368 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11360368 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043749.ME
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Til fluorescerende detektion af aminosyrer, peptider og proteiner | CAS: 38183-12-9 | C17H10O4 | 278,26 g/mol
Til fluorescerende påvisning af aminosyrer, peptider og proteiner. Fluorescamin spiller en vigtig rolle som reagens til påvisning af aminer, peptider og proteiner. Det bruges også som et substrat til måling af proteaseaktivitet. Det bruges til påvisning og kvantificering af resterende aminopenicilliner og sulfonamider i honning ved HPLC. Det finder anvendelse ved bestemmelse af lisinopril i humant plasma og urin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38183-12-9
Molekylær formel C17H10O4
Molekylvægt (g/mol) 278.26
MDL nummer MFCD00005928
InChI nøgle ZFKJVJIDPQDDFY-UHFFFAOYNA-N
Synonym fluorescamine, fluram, spiro furan-2 3h ,1' 3'h-isobenzofuran-3,3'-dione, 4-phenyl, 4'-phenylspiro 2-benzofuran-3,2'-furan-1,3'-dione, 4-phenylspiro furan-2 3h ,1'-phthalan-3,3'-dione, 4-phenylspiro furan-2 3h-1'-3'-h-isobenzofuran-3,3'-dione, zfkjvjidpqddfy-uhfffaoysa, 4'-phenylspiro 2-benzofuran-3,2'-furan-1,3'-dion
PubChem CID 37927
SMIL O=C1OC2(OC=C(C2=O)C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluorescamine
Smeltepunkt 155 °C til 158 °C
Farve Hvid til cremet
Mængde 500 mg
Merck Index 14,4158
Opløselighedsinformation Opløselig i acetone, ethanol, chloroform, dimethylsulfoxid og acetonitril. Let opløselig i vand.
IUPAC navn 4'-phenyl-3H,3'H-spiro[2-benzofuran-1,2'-furan]-3,3'-dion
Formel vægt 278.27
Fysisk form Pulver