Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluorescamine |
| Smeltepunkt | 155,0 °C til 157,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Specifik udryddelse | 900 (235 nm, ether) min. |
| Farve | Gul |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: opløselige i diethylether |
| Mængde | 100 mg |
| Fysisk form | Pulver |
| Formel vægt | 278.26 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Fluorescamine
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.