Få mere at vide
Fluoreskamin, ren
Artikelnummer. 10144450 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
500 mg
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
2.5g
25mg
500mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10144450 25 mg Glasflaske 25mg
10153730 100 mg Glasflaske 100mg
10551831 500 mg Glasflaske 500mg
11946201 2.5 g Glasflaske 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10144450 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 191670250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    466.00 DKK
    405.65 DKK / 25mg
    Spare 60.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 38183-12-9 | C17H10O4 | 278,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38183-12-9
Molekylær formel C17H10O4
Molekylvægt (g/mol) 278.26
MDL nummer MFCD00005928
InChI nøgle ZFKJVJIDPQDDFY-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 37927
IUPAC navn 4'-phenylspiro[2-benzofuran-3,2'-furan]-1,3'-dion
SMIL O=C1OC2(OC=C(C2=O)C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluorescamine
Smeltepunkt 155.0°C to 157.0°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in diethyl ether
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 278.26
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Specifik udryddelse 900 (235nm, ether) min.
Farve Gul
Mængde 25 mg
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fluorescamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.