Få mere at vide
Fluorescamin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11471082 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11471082 25 mg -
11481082 100 mg -
11491082 250 mg -
11401092 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11471082 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219518325
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 38183-12-9
Molekylær formel C17H10O4
Molekylvægt (g/mol) 278.26
MDL nummer MFCD00005928
InChI nøgle ZFKJVJIDPQDDFY-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-phenylspiro[furan-2(3H)-1'-(3'-H)-isobenzofuran]-3, 3'-dione
PubChem CID 37927
SMIL O=C1OC2(OC=C(C2=O)C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluorescamine
Navn note For TLC analysis
IUPAC navn 4'-phenyl-3H,3'H-spiro[2-benzofuran-1,2'-furan]-3,3'-dion
Formel vægt 278.3
Farve Hvid
Mængde 25 mg
Fysisk form Pulver