Få mere at vide
Invitrogen™ FluoReporter™lacZ Flow Cytometri Kit
Beskrivelse
FluoReporter™ lacZ Flow Cytometry Kit indeholder materialer og protokoller til kvantificering βaf -galaktosidaseaktivitet med fluorescein di-V-galaktosid (FDG) i enkeltceller ved brug af flowcytometri. Dette kit ledsages af en licens til at anvende patenterede teknikker til at belaste FDG ved hypotonisk chok og forbedre retention af fluorescein i lacZ-positive celler.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | β-Galactosidase Reporter Gene Assay System |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 1 hætteglas FDG (0,5 mL, 20 mM i vand/DMSO/ethanol, 8:1:1, v/v), 1 hætteglas PETG (2,0 mL, 50 mM i vand), chloroquindiphosphater (1,0 mL, 30 mM i vand) og 1 hætteglas med propidium, 1150 mLμ M i vand). Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttes mod lys. |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produktlinje | FluoReporter |
| Mængde | 1 sæt |
| Form | Løsning |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.