Få mere at vide
Invitrogen™ FluoReporter™ Biotin Kvantificering Assay Kit, til biotinylerede proteiner
Artikelnummer. 10462282
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10462282 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10462282 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. F30751
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2525.00 DKK
    1893.65 DKK / 1 sæt
    Spare 631.35 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
På lager
FluoReporter™ Biotin Kvantificering Assay Kit, til biotinylerede proteiner
De FluoReporter™ Biotin-kvantificeringsassaykit giver et følsomt fluorometrisk assay til bestemmelse af antallet af biotinmærker på nukleinsyreprøver (dvs. cDNA). Analysen bruger Biotective™ Grønt reagens, som indeholder et fluorescerende farvestof, der slukkes af ligander, der optager biotinbindingsstederne. I nærvær af biotin fortrænges quencher-farvestofliganderne, og der opstår fluorescens. Fluorescensen er proportional med mængden af tilsat biotin. Resultaterne kan aflæses med enhver fluorescensbaseret mikropladelæser, der er i stand til at detektere FITC-farvestof.
Vigtige egenskaber ved FluoReporter™ Biotin kvantificeringsanalysesæt:
  • Kan detektere fra 4 til 80 picomol biotin i en prøve (50 gange højere følsomhed end HABA biotin-bindingsanalyse)
  • Kan påføres på så lidt som 13 ng biotin-mærket nukleinsyre (mere er nødvendigt for lavere grader af mærkning)
  • Excitations-/emissionsmaksima for reagenset er 495/519 nm
  • Leveres med en biotinyleret positiv kontrol til standardkurve
    Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug for mennesker eller dyr.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Produkttype Biotin kvantificering assay kit
    Mængde 1 sæt
    Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.
    Detektionsmetode Fluorescens
    Forsendelsestilstand Stuetemperatur
    Produktlinje FluoReporter
    Etiket eller farvestof Biotin
    Mærkningsmål Proteiner